Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, Eur.Ph.
Produktkod. 10061961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061961 5 g Glasflaska 5g
11926911 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061961 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 343880050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Erytromycin (E-Mycin eller erytrocin), CAS # 114-07-8, är ett bredspektrumantibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Erytromycin är ett makrolidantibiotikum som verkar genom att binda 50S ribosomala subenheten och hämma polypeptidbildning
  • Erytromycin isolerades från Saccharopolyspora erythraea
Användningsområden
  • Erytromycin kan användas för att störa tillväxten av grampositiva och gramnegativa bakterier
  • Erytromycin har visat sig ha motoriska effekter i mag-tarmsystemet och kan användas för laboratorieforskning om migrerande motorisk komplex aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114-07-8
Molekylformel C37H67NO13
Molekylvikt (g/mol) 733.94
MDL-nummer MFCD00084654
InChI-nyckel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-14-etyl-7,12,13-trih ydroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxi-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradekan-2,10-dion
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Erythromycin
Typ (-)-Erytromycin
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Smältpunkt 138,0 °C till 140,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk (Identifiering A)
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation −74,50 (20,00 °C c=2, etanol)
Vatten 6,5 % max. (K.F.)
Färg Färglös eller vit eller gul
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: +/- 2 mg/mg. Andra lösligheter: fritt löslig i alkoholer, aceton, kloroform, acetonitril, etylacetat, måttligt löslig i eter, etylendikklorid och amylacetat
Formel vikt 733.94
Procent renhet 93,0 till 102,0 % (summan av erytromycin A, B och C, på vattenfritt ämne); Max. 5,0 % erytromycin B och erytromycin C)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.