Läs mer
Erythromycin Glucoheptonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin Gluceptate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO13.C7H14O8/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;2-6,8-13H,1H2,(H,14,15)/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;2-,3-,4+,5-,6-/m11/s1 |
| Formel vikt | 959.5301 |