Läs mer
Erythromycin, MedChemExpress
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Beskrivning
Erythromycin binds to bacterial 50S ribosomal subunits and inhibits RNA-dependent protein synthesis by blockage of transpeptidation and/or translocation reactions, without affecting synthesis of nucleic acid[1][2]. Erythromycin also exhibits antitumor and neuroprotective effect in different fields of research[3][4].
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 114-07-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C37H67NO13 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.25 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | C[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]1CC)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](C([C@@H]([C@@H](O)[C@@]1(O)C)C)=O)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.