Läs mer
Erythromycin (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10583315
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10583315 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10583315 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP92025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erythromycin is used as an inhibitor in cell-free protein biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythromycin
Typ Erythromycin
Fysisk form Solid
CAS 114-07-8
pH 8 to 10.5
Smältpunkt 138°C
Tändningsrester 0.2% max.
Förpackning Poly Bottle
Specifik rotation Inclusive between -78° (+ or -)
Färg White
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 85%
Molekylformel C37H67NO13
MDL-nummer MFCD00084654
Merck Index 15, 3739
Synonym E-Mycin, Erythrocin
InChI-nyckel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Molekylvikt (g/mol) 733.94
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Formel vikt 733.94