Läs mer
Erythrosin B,∽ 93 % av UV-vis, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406031 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406031 10 g 10g
11416031 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406031 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219044910
Kemiska identifierare
CAS 568-63-8
Molekylformel C40H14I8Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 1715.757
MDL-nummer MFCD00144257
InChI-nyckel DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 131676154
IUPAC-namn dinatrium;2-(3-hydroxi-2,4,5,7-tetrajod-6-oxoxanten-9-yl)bensoesyra;2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B Sodium Salt
Analysprocentintervall ∽ 93%
Formel vikt 879.9
Färg Rödbrun
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Erythrosin B Sodium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).