Läs mer
Erythrosin B, 95%, pure, spirit soluble, ACROS Organics™
Produktkod. 10348140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10348140 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10348140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191120050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B
Namnnotering 95%
CAS 15905-32-5
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C20H8I4O5
MDL-nummer MFCD00005044
Beilstein 19, 231
InChI-nyckel OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Infrarött spektrum Authentic
LEDER OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Molekylvikt (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Formel vikt 835.9
Kvalitet Pure
Förpackning Glass bottle
UV_Vis 94% min.
UV-spektrometri Complies
Färg Orange to Orange/Red
Kvantitet 5 g
Fysisk form Powder