Läs mer
Erythrosin B,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426031 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426031 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11426031 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219045005
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B
CAS 15905-32-5
Analysprocentintervall ∽98%
Molekylformel C20H8I4O5
MDL-nummer MFCD00005044
Synonym Solvent Red 140
InChI-nyckel OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxi-2',4',5',7'-tetrajodo-3H-spiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3-on
Molekylvikt (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Formel vikt 835.9
Färg Rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver