Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, ren, certifierad
Produktkod. 10299450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10299450 25 g Glasflaska 25g
10289033 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10299450 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 409450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 SEK
    630.65 SEK / 25g
    Save 94.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | 879,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16423-68-0
Molekylformel C20H6I4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 879.86
MDL-nummer MFCD00144257
InChI-nyckel IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 12961638
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1,15 till 1,55
Färginnehåll 80% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 524 till 527 nm
Förpackning Glasflaska
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Färg Brunt till rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint pulver
IUPAC-namn dinatrium;2',4',5',7'-tetrajod-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3',6'-diolat
Formel vikt 879.85
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Erythrosin B
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.