Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, ren, hög renhet, biologisk färg
Produktkod. 10581441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10581441 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10581441 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 189460250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | 879,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B
Smältpunkt >300,0 °C
CAS 16423-68-0
Färginnehåll 87% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H6I4Na2O5
MDL-nummer MFCD00144257
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
Färg Bordeaux till rött
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Fysisk form Fint pulver
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
IUPAC-namn dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-6-oxido-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 879.86
PubChem CID 12961638
Formel vikt 879.85
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.