Specifikationer
| CAS | 568-63-8 |
| Molekylformel | C40H14I8Na2O10 |
| Synonym | Acid Red 51, Solvent Red 140, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, FD&C Red No. 3, Erythrosin extra bluish |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (20mg/mL) or ethanol (20mg/mL) |
| InChI-nyckel | DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;2-(3-hydroxi-2,4,5,7-tetrajod-6-oxoxanten-9-yl)bensoesyra;2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1715.757 |
| PubChem CID | 131676154 |
| Formel vikt | 879.9 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Erythrosin B Sodium Salt
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).