Läs mer
Erythrosin B, spirit soluble
Produktkod. 15474949
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474949 5 g 5g
15484949 25 g 25g
15494949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62619.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 15905-32-5 | C20H8I4O5 | 835.90 g/mol
Erythrosin B används som en röd färg i vissa livsmedel som körsbär och fisk. Det används som tryckfärg, plackavslöjande medel och biologisk färg. Den finner användning som ett radiopakt medium och sensibilisator för ortokromatiska fotografiska filmer. Den används som en tårtdekorerande gel. Utöver detta används den i godis som godis och popsicles.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Erythrosin B används som en röd färg i vissa livsmedel som körsbär och fisk. Det används som tryckfärg, plackavslöjande medel och biologisk färg. Den finner användning som ett radiopakt medium och sensibilisator för ortokromatiska fotografiska filmer. Den används som en tårtdekorerande gel. Utöver detta används den i godis som godis och popsicles.
Löslighet Löslig i vatten, sprit, metanol
, metylcellosolve och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15905-32-5
Molekylformel C20H8I4O5
Molekylvikt (g/mol) 835.90
MDL-nummer MFCD00005044
InChI-nyckel OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 45430:2; Solvent Red 140
PubChem CID 3259
LEDER OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B
Löslighetsinformation Soluble in water,spirit,methanol,methyl cellosolve and ethanol.
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxi-2',4',5',7'-tetrajodo-3H-spiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3-on
Formel vikt 835.89
Färg Orange till Orange/Röd
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.