Läs mer
Erythrosin B
Produktkod. 11432247
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432247 25 g -
11442247 100 g 100g
11452247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14180.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.22 SEK
    492.65 SEK / 25g
    Save 97.57 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Erythrosin B, C40H14I8Na2O10, CAS-nummer-16423-68-0, C.I. 45430; Tetraiodofluorescein natriumsalt, 500g, 240-046-0, 879,87, H302, GHS H Statement H302 Skadligt om det sväljs., P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L | CAS: 16423-68-0 | C40H14I8Na2O10 | 1715,757 g/mol
Erythrosin B, även kallat Acid Red 51, används som livsmedelsfärgämne, i tryckfärger och som en biologisk fläck i växternas anatomi. Den finner tillämpning som ett medel som avslöjar dentalt plack och ett sensibiliseringsmedel för ortokromatiska fotografiska filmer. Som livsmedelstillsats används det ofta i godis som godis, popsicles och i tårtdekorerande geler. Det är ett viktigt färgämne som används vid bestämning av cellviabilitet och används som fosforescerande triplettsond för att detektera rotationsdiffusion av membranproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Erythrosin B, även kallad Acid Red 51, används som livsmedelsfärgämne, i tryckfärger och som en biologisk fläck i växternas anatomi. Den finner tillämpning som ett medel som avslöjar dentalt plack och ett sensibiliseringsmedel för ortokromatiska fotografiska filmer. Som livsmedelstillsats används det ofta i godis som godis, popsicles och i tårtdekorerande geler. Det är ett viktigt färgämne som används vid bestämning av cellviabilitet och används som fosforescerande triplettsond för att detektera rotationsdiffusion av membranproteiner.
Löslighet Löslig i vatten, glycerin
och metanol.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16423-68-0
MDL-nummer MFCD00144257
PubChem CID 131676154
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Molekylformel C20H6I4Na2O5
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, glycerin och metanol.
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
IUPAC-namn dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-6-oxido-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 879.86
Formel vikt 879.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.