Läs mer
Erythrosin B
Produktkod. 11442247
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442247 100 g 100g
11432247 25 g -
11452247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14180.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.10 SEK
    1449.65 SEK / 100g
    Save 340.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Erythrosin B, C40H14I8Na2O10, CAS-nummer-16423-68-0, C.I. 45430; Tetraiodofluorescein natriumsalt, 500g, 240-046-0, 879,87, H302, GHS H Statement H302 Skadligt om det sväljs., P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L | CAS: 16423-68-0 | C40H14I8Na2O10 | 1715,757 g/mol
Erythrosin B, även kallat Acid Red 51, används som livsmedelsfärgämne, i tryckfärger och som en biologisk fläck i växternas anatomi. Den finner tillämpning som ett medel som avslöjar dentalt plack och ett sensibiliseringsmedel för ortokromatiska fotografiska filmer. Som livsmedelstillsats används det ofta i godis som godis, popsicles och i tårtdekorerande geler. Det är ett viktigt färgämne som används vid bestämning av cellviabilitet och används som fosforescerande triplettsond för att detektera rotationsdiffusion av membranproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Erythrosin B, även kallad Acid Red 51, används som livsmedelsfärgämne, i tryckfärger och som en biologisk fläck i växternas anatomi. Den finner tillämpning som ett medel som avslöjar dentalt plack och ett sensibiliseringsmedel för ortokromatiska fotografiska filmer. Som livsmedelstillsats används det ofta i godis som godis, popsicles och i tårtdekorerande geler. Det är ett viktigt färgämne som används vid bestämning av cellviabilitet och används som fosforescerande triplettsond för att detektera rotationsdiffusion av membranproteiner.
Löslighet Löslig i vatten, glycerin
och metanol.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16423-68-0
MDL-nummer MFCD00144257
Synonym C.I. 45430; Tetraiodofluorescein sodium salt
PubChem CID 131676154
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosin B
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Molekylformel C40H14I8Na2O10
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, glycerin och metanol.
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;2-(3-hydroxi-2,4,5,7-tetrajod-6-oxoxanten-9-yl)bensoesyra;2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxido-6-oxoxanten-9-yl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 1715.757
Formel vikt 879.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.