Läs mer
MedChemExpress Erythrosine B
Produktkod. 16408896
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16408896 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16408896 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0259
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress Erythrosine B is an artificial dye widely used in the food and textile industries. Erythrosine B is also a novel photosensitizer which has been used to develop animal models.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Erythrosin extra bluish
CAS 16423-68-0
Molekylvikt (g/mol) 879.86 g/mol
Löslighet H2O : 33.33 mg/mL (37.88 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 33.33 mg/mL (37.88 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV