Läs mer
Erytrosin B Dinatriumsalt (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30007413
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007413 10 g
17943475 1 g
17983675 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007413 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE65005010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16423-68-0
Molekylformel C20 H6 I4 O5 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 879.86
Synonym Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, sodium salt (1:2), Erythrosine B (6CI), Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (9CI), 1427 Red, 1671 Red, 2,4,5,7-Tetraiodofluorescein disodium salt, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Aizen Erythrosine, Aizen Food Red 3, Basovit Red 425E, C.I. 45430, C.I. Acid Red 51, C.I. Food Red 14, Calcocid Erythrosine N, Canacert Erythrosine BS, Ceplac, Cilefa Pink B, Cogilor Red 312.10, D and C Red No. 3, D&C Red No. 3, Dolkwal Erythrosine, E 127, Edicol Supra Erythrosin AS, Edicol Supra Erythrosine A, Erythrosin, Erythrosin B, Erythrosin B sodium salt, Erythrosin BS, Erythrosine, Erythrosine 3, Erythrosine 307046, Erythrosine 36003, Erythrosine 37003, Erythrosine 3B, Erythrosine B-FO, Erythrosine BS, Erythrosine Bluish, Erythrosine E 127, Erythrosine Extra, Erythrosine Extra Conc. A Export, Erythrosine Extra Pure A, Erythrosine I, Erythrosine K-FO, Erythrosine Red 3, Erythrosine TB, Erythrosine TB Extra, Erythrosine extra bluish, Eurocert Erythrosine 311807, FD & C Red No. 3-307020, FD and C Red 3, FD and C Red No. 3, FD&C Red No. 3, FD&C Red No. 3-37003, FDC Red 3, FDC Red 3 dye, Food Color Red 3, Food Dye Red 3, Food Red 14, Food Red 3, Food Red No. 3, Hexacert Red No. 3, Hexacol Erythrosine BS, Japan Food Red No. 3, Japan Red 3, Japan Red No. 3, Maple Erythrosine, Necol Erythrosine, Neelicol Erythrosine, New Pink Bluish Geigy, Red 1799, Red 3, Red No. 3, S 887, Simacid Pink 24107, Synerid, Tetraiodofluorescein sodium salt, Usacert FD & C Red No. 3-310116, Usacert Red No. 3, Water Pink 176575
IUPAC-namn disodium; 2',4',5',7'-tetrajod-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diolat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythrosine B disodium salt (E127)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 879.6189
Procent renhet >95%