Läs mer
Grant Instruments™ ES-20/80 orbital skakinkubator
Produktkod. 17551136
Modell:
ES-20/80 EURO
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. 17551136
Brand: Grant Instruments™ ES20/80 EURO
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ES-20/80 Orbital skakinkubator, kompakt, Bluetooth, 50–400 rpm, +25 -+80 °C. Beställ plattformar separat.
  • Den avancerade ES-20/80 shakinkubatorn är designad för biotekniska och farmaceutiska laboratorier.
  • Temperaturintervallet är från 5°C över omgivningstemperatur upp till +80°C med temperaturjämnhet på± 0,3°C vid 37°C . ES-20/80 har ett inställbart varvtalsregleringsområde på 50–400 rpm (i steg om 10 rpm).
  • Den inre kammaren är gjord av rostfritt stål. Toppmodern motor, värmeisoleringsmaterial och parameter PID-kontroll minskar energiförbrukningen och gör skakinkubatorn mycket energieffektiv trots sin relativt stora storlek.
  • Upp till 3 enheter kan staplas, vilket gör att du kan spara utrymme. Den nya tydliga pekskärmen och det enkla gränssnittet ger en tydlig och intuitiv kontroll av parametrar.
  • Det tillåter också dataloggning, lagring och visning över tid.
  • Bluetooth™-anslutning till PC möjliggör datahantering, dataloggning, parameterkontroll och profilering i den medföljande programvaran.
  • Finns med 5 utbytbara plattformar och staplingssatser. Måste beställas separat.
  • Tillämpningar:
    • Mikrobiell och cellkulturodling;
    • Proteinuttryck;
    • Löslighetsstudier;
    • Allmän blandning under kontrollerade förhållanden;
    • Diverse andra tillämpningar inom området Life Science& Kemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) -25 °C till -80 °C
Produkttyp Inkuberad skakapparat, plattform
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C vid +37 °C
Frekvens 230 V, 50/60 Hz
Mått (D x B x H) Inredning 460 x 350 x 400 mm
Mått (L x B x H) 620 x 530 x 510 mm
Vikt (metrisk) 48 kg
Modell ES-20/80 EURO
Visa Ja
Garanti och serviceerbjudande 2 år
Kylt Nej