Läs mer
Beschreibung
- Säkert och effektivt
- Löslig i vatten i vilken koncentration som helst
- Töms från glas på några sekunder
- Innehåller kraftfulla sekvestreringsreagenser
- Idealisk för cellodlingsartiklar och allmän laboratorieutrustning
- Rengör laboratorieartiklar av både glas och plast
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fosfatfri rengöringslösning |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Volym (engelska) | 1,32 |
| Volym (metrisk) | 5 L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ES-7X Cleaning Solution
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?