Läs mer
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengöringslösning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11409585 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
10 L
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 55
Varje
Produktkod. 11409585
Brand: MP Biomedicals™ 097667194
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ES 7X™ -PF Cleaning Solution är ett fosfatfritt rengöringsmedel, speciellt utvecklat för säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glas.
  • Miljösäker och fosfatfri.
  • Utvecklad för att tillhandahålla säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glasvaror inklusive provrör, petriskålar, flaskor, objektglas, patologiutrustning och kirurgiska instrument
  • Flera bekväma förpackningsstorlekar finns tillgängliga
  • Säljs i koncentrerad form så att kunden kan förbereda lämplig utspädning efter behov
  • Töms helt från glas på några sekunder
  • Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
  • pH-neutralt och inget behov av pH-justering vid någon koncentration
  • Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
pH 7 till 8
Utseende Gult
Koncentration 7X
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar
Kvantitet 4 Pk.
Volym (engelska) 4 x 1 gal.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol