Läs mer
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengöringslösning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
10 L
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 55
Varje
Beskrivning
- Miljösäker och fosfatfri.
- Utvecklad för att tillhandahålla säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glasvaror inklusive provrör, petriskålar, flaskor, objektglas, patologiutrustning och kirurgiska instrument
- Flera bekväma förpackningsstorlekar finns tillgängliga
- Säljs i koncentrerad form så att kunden kan förbereda lämplig utspädning efter behov
- Töms helt från glas på några sekunder
- Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
- pH-neutralt och inget behov av pH-justering vid någon koncentration
- Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 7 till 8 |
| Utseende | Gult |
| Koncentration | 7X |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar |
| Volym (engelska) | 5 gal. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ES-7X Cleaning Solution
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol