Läs mer
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengöringslösning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11429585 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
10 L
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 55
Varje
Produktkod. 11429585
Brand: MP Biomedicals™ 097667198
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ES 7X™ -PF Cleaning Solution är ett fosfatfritt rengöringsmedel, speciellt utvecklat för säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glas.
  • Miljösäker och fosfatfri.
  • Utvecklad för att tillhandahålla säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glasvaror inklusive provrör, petriskålar, flaskor, objektglas, patologiutrustning och kirurgiska instrument
  • Flera bekväma förpackningsstorlekar finns tillgängliga
  • Säljs i koncentrerad form så att kunden kan förbereda lämplig utspädning efter behov
  • Töms helt från glas på några sekunder
  • Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
  • pH-neutralt och inget behov av pH-justering vid någon koncentration
  • Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
pH 7 till 8
Utseende Gult
Koncentration 7X
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar
Volym (engelska) 55 gal.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol