Läs mer
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengöringslösning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
10 L
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 55
Varje
Beskrivning
- Miljösäker och fosfatfri.
- Utvecklad för att tillhandahålla säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glasvaror inklusive provrör, petriskålar, flaskor, objektglas, patologiutrustning och kirurgiska instrument
- Flera bekväma förpackningsstorlekar finns tillgängliga
- Säljs i koncentrerad form så att kunden kan förbereda lämplig utspädning efter behov
- Töms helt från glas på några sekunder
- Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
- pH-neutralt och inget behov av pH-justering vid någon koncentration
- Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 7 till 8 |
| Utseende | Gult |
| Koncentration | 7X |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar |
| Volym (engelska) | 5 gal. |