Läs mer
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengöringslösning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
10 L
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 55
Varje
Beskrivning
- Säkert och effektivt
- Löslig i vatten i vilken koncentration som helst
- Töms från glas på några sekunder
- Innehåller kraftfulla sekvestreringsreagenser
- Idealisk för cellodlingsartiklar och allmän laboratorieutrustning
- Rengör laboratorieartiklar av både glas och plast
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fosfatfri rengöringslösning |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Volym (engelska) | 1,32 |
| Volym (metrisk) | 5 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ES-7X Cleaning Solution
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol