Läs mer
ES/Ca modell standardlösning, WTW™
Produktkod. 10099770
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10099770 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10099770 Leverantör WTW Leverantörsnummer 120200
 Begränsad artikel
I lager
Standardlösningar för kalibrering innehåller 10 g av jonen som ska mätas per 10 liter. Genom definierade utspädningar av dessa lösningar kan användaren enkelt producera sin egen kalibreringslösning för önskat mätområde. Bulken med en liters halt ger ekonomiska mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning 1 flaska med 1L
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 g/L
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Blandbar med vatten
Kvantitet 1 L