Läs mer
ES/Na natriumjoner standardlösning, WTW™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10693912
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10693912 1000 mL 1 L
1 options
Produktkod. 10693912 Leverantör WTW Leverantörsnummer 120222
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Standardlösningar för kalibrering innehåller 10 g av jonen som ska mätas per 10 liter. Genom definierade utspädningar av dessa lösningar kan användaren enkelt producera sin egen kalibreringslösning för önskat mätområde. Bulken med en liters halt ger ekonomiska mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 g/L
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Kvantitet 1000 mL