Läs mer
Thermo Scientific™ ES serie FMS Kombination Kyl/Frys
Produktkod. 15284737 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15284737 EU Varje
1 options
FMS-enheter är inte konstruerade för användning i klass I, Zon 0 eller Zon 1 applikationer som kräver en explosionssäker enhet.
Produktkod. 15284737 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 263CAXVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
FMS-enheter är inte konstruerade för användning i klass I, Zon 0 eller Zon 1 applikationer som kräver en explosionssäker enhet.
Minska risken för explosion. Dessa kombinerade kyl/frysar är idealiska för förvaring av potentiellt brandfarligt material på allmänna laboratorieoratorieplatser med begränsat utrymme.
Minska risken för explosion av brandfarliga luft-ångblandningar. Thermo Scientific™ Kombinationskyl/frysar i ES-serien FMS är det idealiska valet för förvaring av etyleter, aceton, alkohol, bensen, butan, bensin, hexan, lacklösningsmedel och andra potentiellt brandfarliga material på allmänna laboratorieoratorieplatser med begränsat utrymme. Hushålls- och kommersiella kylar och frysar är inte lämpliga för sådant material; de har komponenter i sina el- och kylsystem som kan utlösa explosioner av brandfarliga luft-ångblandningar inuti enheten.
  • Integrerad styrenhet
  • Digital display
  • Larm för hög och låg temperatur
  • Larm på glänt dörr
  • Fjärralarmkontakter
  • Standard dörrlås
  • Åtkomstportar
  • CE/ATEX märkt
  • Vändbara dörrar
  • Kolvätens köldmedier
  • HCFC och CFC fri isolering
Beställningsinformation:
Endast tillgängligt i 50 Hz-regioner; inte tillgängligt i Nordamerika och andra 60 Hz-regioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) Frys 3,849 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Kylskåp 5,615 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) Frys 109 l
Kapacitet (metrisk) Kylskåp 159 l
Temperaturområde (frys) -12 °C till -20 °C
Temperaturområde (kylskåp) 1 °C till 11 °C
Dörr stil Reversibel
Antal dörrar 2
Hyllor 3, 2 halvkorgar (1 hylla, 2 korgar frys)
Avfrosta Manuell
Övervakningsalternativ Larm
Kylmedel Kolväte
Rackkapacitet 13
Isolering HCFC-fri, CFC-fri
Certifikat och efterlevnad CE, FMS-enheter är designade, utvärderade och överensstämmer med ATEX-direktivet 94/9/EC Annex VIII och bär ATEX-märket.
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Djup (metrisk) Frys 41.5 cm
Djup (metrisk) Kylskåp 45 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 167.5 cm
Höjd (metrisk) Frys 67 cm
Höjd (metrisk) Kylskåp 72.5 cm
Längd (metrisk) Exteriör 61 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 54.5 cm
Bredd (metrisk) Frys 40.8 cm
Bredd (metrisk) Kylskåp 45.7 cm
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (metrisk) 95 kg
Visa mer Visa mindre
FMS-enheterna har utvecklats, utvärderats enligt och uppfyller ATEX-direktiv 94/9/EG, bilaga VIII. Dessa enheter har en egensäker (IS) barriär installerad i temperatursondens krets utan andra interna elektriska komponenter som kan utlösa en explosion eller brand av brännbart material inuti enheten. Den inre väggkonstruktionen har granskats och är inte en källa till elektrostatisk uppbyggnad på grund av de material som används i konstruktionen. Enheterna är försedda med ATEX-märket.