Läs mer
Thermo Scientific™ ES Series Lab Refrigerators
Produktkod. p-4530679 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
158 l
Pluggtyp:
Europa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16617892
Brand: Thermo Scientific™ 158RAEVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Save valuable space with Thermo Scientific™ ES Series Lab Refrigerators, designed for general-purpose lab storage.
Features:
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
Ordering Information:
Available in 50Hz regions only; not available in North America or other 60Hz regions
Recommended for:
General-purpose lab storage
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelska) 5.5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 158 l
Temperaturområde 1°C to 11°C
Kylmedel R600a
Dörr stil Hinged
Hyllor 3
Skåpsmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Isolering HCFC Free, CFC Free
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Undercounter
Kontrolltyp Digital
Hamnar 1, 16 mm Side-Access Port
Avfrosta Automatic
Övervakningsalternativ Alarm
Djup (metrisk) Exteriör 65.8 cm
Djup (metrisk) interiör 48.0 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 85.0 cm
Höjd (metrisk) interiör 71.8 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.9 cm
Bredd (metrisk) Interiör 50.0 cm
Pluggtyp Europa
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50Hz
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (metrisk) 37.8 kg
Kvantitet Each