Läs mer
Esaxerenone, MedChemExpress
Produktkod. 16484336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484336 100 mg 100mg
16470659 1 mg -
16433038 10 mg -
16409606 50 mg -
16405777 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16484336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100471
MedChemExpress Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.
Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esaxerenone
CAS 1632006-28-0
Färg White to Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21F3N2O4S
Kvantitet 100 mg
Synonym CS-3150 XL-550
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (214.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN(CCO)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)=C1C)NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 466.47
Formel vikt 466.47
Procent renhet 99.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation