Läs mer
Escin, MedChemExpress
Beskrivning
Escin, a natural compound of triterpenoid saponins isolated from horse chestnut (Aesculus hippocastanum) seeds, can be used as a vasoprotective anti-inflammatory, anti-edematous and anti-nociceptive agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Escin |
| CAS | 6805-41-0 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C55H86O24 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (88.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CC1(C)[C@@H](OC(/C(C)=C/C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@]([C@H](O)C[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O[C@@H]7[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O7)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]8OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@]5(CO)C)(CO)[C@@]3([H])C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1131.26 |
| Formel vikt | 1131.26 |
| Visa mer |