Läs mer
Escitalopram Oxalate, Mikromol™
Beskrivning
Escitalopram Oxalate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Escitalopram Oxalate |
| CAS | 219861-08-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Escitalopram Oxalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Escitalopram Oxalate, (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate, (+)-(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1 |
| LEDER | CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid |
| Visa mer |