missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Esculentoside A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Esculentoside A |
| CAS | 65497-07-6 |
| Molekylformel | C42 H66 O16 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Olean-12-ene-28,29-dioic acid, 3-[(4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-2,23-dihydroxy-, 29-methyl ester, (2β,3β,4α,20β)-, 3-O-(4-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-xylopyranosyl)phytolaccagenin, Esculentoside A, Phytolaccagenin, 3-(4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-xylopyranoside), Phytolaccasaponin E, Phytolaccoside E |
| InChI formel | InChI=1S/C42H66O16/c1-37(36(53)54-6)11-13-42(35(51)52)14-12-40(4)20(21(42)15-37)7-8-26-38(2)16-22(45)32(39(3,19-44)25(38)9-10-41(26,40)5)58-33-30(49)28(47)24(18-55-33)57-34-31(50)29(48)27(46)23(17-43)56-34/h7,21-34,43-50H,8-19H2,1-6H3,(H,51,52)/t21-,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34-,37-,38-,39-,40+,41+,42-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@]1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O[C@@H]6OC[C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,4aR,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-11-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-2-methoxycarbonyl-2,6a,6b,9,12a-pentamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 826.96 |
| Formel vikt | 826.4351 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?