Läs mer
Melford Esculin
Produktkod. 30018253
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018253 25 g
30018254 500 g
30018252 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018253 Leverantör Melford Leverantörsnummer E3800025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 531-75-9
  • Molekylformel: C 15 H 16 O 9 xH 2 O
  • Molekylvikt: 340,28 g/mol
Specifikationer
CAS 531-75-9
Kvantitet 25 g
Molekylformel C15H16O9 - xH2O