Läs mer
Esculinhydrat, 97 %
Produktkod. 10146463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10146463 5 g Glasflaska 5g
10254430 10 g Glasflaska 10g
10006253 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10146463 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 SEK
    568.65 SEK / 5g
    Save 66.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 531-75-9 | C15H16O9 | 340,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-75-9
Molekylformel C15H16O9
Molekylvikt (g/mol) 340.28
MDL-nummer MFCD00149492
InChI-nyckel XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
IUPAC-namn 7-hydroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-2-on
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esculin hydrate
Smältpunkt 203,0 °C till 205,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 3753
Specifikt rotationsförhållande - 86,00 (20,00 °C c=2, dioxan/vatten 1:1)
Specifik rotation −86.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i varmt vatten, lösliga i het alkohol, metanol, pyridin, etylacetat och ättiksyra
Formel vikt 340.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.