Läs mer
Esculin monohydrat,≥ 97,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458020 5 g 5g
11478020 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458020 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210165505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    677.69 SEK / 5g
    Save 34.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-75-9
Molekylformel C15H16O9
Molekylvikt (g/mol) 340.28
MDL-nummer MFCD00149492
InChI-nyckel XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
IUPAC-namn 7-hydroxi-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}-2H-kromen-2-on
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esculin Monohydrate
Analysprocentintervall ≥97.5%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 358.3
Fysisk form Fast