Läs mer
Esculin monohydrat, 99,07 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468020 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11468020 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210165525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2640.66 SEK / 25g
    Save 134.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esculin monohydrate
CAS 531-75-9
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9907
Molekylformel C15H16O9
MDL-nummer MFCD00149492
Kvantitet 25 g
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
InChI-nyckel XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn 7-hydroxi-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}-2H-kromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 340.28
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Formel vikt 358.28
Fysisk form Kristallint pulver