Läs mer
Esculin sesquihydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484713
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484713 5 g 5g
11494713 25 g 25g
11404723 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11624.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66778-17-4 | C30H38O21 | 734.613 g/mol
Esculin sesquihydrate används för att hämma kemiskt inducerad karcinogenes i mushud och njure, som används i ett mikrobiologiskt laboratorium för att hjälpa till med identifieringen av bakteriearter, en naturligt förekommande antioxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Esculin sesquihydrate används för att hämma kemiskt inducerad karcinogenes
i mushud och njurar, används i ett mikrobiologiskt laboratorium för att hjälpa till med identifieringen av bakteriearter, en naturligt förekommande antioxidant.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive& Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66778-17-4
Molekylformel C30H38O21
Molekylvikt (g/mol) 734.613
MDL-nummer MFCD00149492
InChI-nyckel LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Synonym esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
IUPAC-namn 7-hydroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-2-on;trihydrat
LEDER C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esculin sesquihydrate
Smältpunkt 203°C to 205°C
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Beilstein 95387
Merck Index 14,3698
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −41° (c=5 in pyridine)
Formel vikt 367.31 (340.28 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.