Läs mer
Esculin seskvihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415389
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415389 5 g 5g
15425389 25 g 25g
15435389 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15415389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63114.06
Request Bulk or Custom Format
En naturligt förekommande antioxidant
En naturligt förekommande antioxidant
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66778-17-4
Molekylformel C30H38O21
Molekylvikt (g/mol) 734.613
MDL-nummer MFCD00149492
InChI-nyckel LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Synonym esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
IUPAC-namn 7-hydroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-2-on;trihydrat
LEDER C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esculin sesquihydrate
Smältpunkt 202°C to 210°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,3698
Formel vikt 367.31 (340.29 Anhydrous)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.