Läs mer
Esculin, TRC
Produktkod. 30180353
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180353 10 g
30179765 5 g
30180075 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE65885010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-75-9
Molekylformel C15 H16 O9
Molekylvikt (g/mol) 340.28
Synonym 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculin, (-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxycoumarin, Aesculin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside, Esculine, Esculoside, Polychrom, Polychrome, Vitamin C2
IUPAC-namn 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esculin
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Formel vikt 340.0794