Läs mer
mb2 ESD Anti-Static Tygstol med mittlyft på glid
Beskrivning
- Antistatisk arbetsstol
- Gashöjdjustering
- Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla lägen låsbar
- Ledande plastdelar
- Vadderingar i polyuretanharts
- Klädsel i antistatiskt grått tyg
- Höjdjusterbar fotring i satinerad aluminium
- 5-ekrad bas i pressgjuten polerad aluminium
- Antistatiska glider
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ESD-stol |
| Färg | Grå |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Tillbaka stil | Ergonomi |
| Certifikat och efterlevnad | IEC 61340-5-1 |
| För användning med (applikation) | Lab |
| Lyfttyp | Pneumatisk |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 480 till 670 mm |
| Visa mer |