Läs mer
mb2 ESD Sieges
Produktkod. 13466329
:
Höjd: 560 mm
Produktkod. 13466329
Brand: mb2 212B1D2E2T02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatic ESD seat - 212 - fabric - permanent contact - normal lift - castors
  • Antistatic work chair
  • Gas height adjustment
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Conductive plastic parts
  • Paddings in polyurethane resin
  • Upholstery in antistatic blackfabric
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
  • Antistatic double rotating self-braking castors dia. 50 mm
Specifikationer
Produkttyp ESD belägring
Färg Gray
Justerbar (höjd) Yes
Justerbar Height
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Höjd (metrisk) 560 mm
Sitthöjd 420 to 550 mm
Klädsel ESD Fabric
Vikt (metrisk) 10.70 kg
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd No
Med Tilt Yes
Material Fabric
Typ av sittplatser Desk Height