Läs mer
mb2 ESD Anti-Static Vinylstol med högt lyft på glid
Produktkod. 30130631
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130631 1 st
1 options
Produktkod. 30130631 Leverantör mb2 Leverantörsnummer 212B3C1D2E3N01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4965.00 SEK
    4817.57 SEK / Paket med 1
    Save 147.43 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk ESD-sits - 212 - vinyl - permanent kontakt - höglyft - fotstöd - glider
  • Antistatisk arbetsstol
  • Gashöjdjustering
  • Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla lägen låsbar
  • Ledande plastdelar
  • Vadderingar i polyuretanharts
  • Klädsel i antistatiskt svart konstläder
  • Höjdjusterbar fotring i satinerad aluminium
  • 5-ekrad bas i pressgjuten polerad aluminium
  • Antistatiska glider
Specifikationer
Produkttyp ESD-stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Ergonomi
Certifikat och efterlevnad IEC 61340-5-1
För användning med (applikation) Lab
Lyfttyp Pneumatisk
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 560 till 800 mm
Garanti 5 år för normal användning
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Nej
Fotstöd Ja
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Vinylklädsel
Typ av sittplatser Hög bänkhöjd