Läs mer
mb2 ESD Anti-Static Vinylstol med mittlyft på glid
Produktkod. 30130612
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130612 1 st
1 options
Produktkod. 30130612 Leverantör mb2 Leverantörsnummer 212B2C1D2E3N01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk ESD-sits - 212 - vinyl - permanent kontakt - mittlyft - fotstöd - glider
  • Antistatisk arbetsstol
  • Gashöjdjustering
  • Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla lägen låsbar
  • Ledande plastdelar
  • Vadderingar i polyuretanharts
  • Klädsel i antistatiskt svart konstläder
  • Höjdjusterbar fotring i satinerad aluminium
  • 5-ekrad bas i pressgjuten polerad aluminium
  • Antistatiska glider
Specifikationer
Produkttyp ESD-stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Ergonomi
Certifikat och efterlevnad IEC 61340-5-1
För användning med (applikation) Lab
Lyfttyp Pneumatisk
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 480 till 670 mm
Garanti 5 år för normal användning
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Nej
Fotstöd Ja
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Vinylklädsel
Typ av sittplatser Medium bänkhöjd