Läs mer
mb2 ESD Anti-Static Vinylstol med normalt lyft på hjul
Produktkod. 30130620
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130620 1 st
1 options
Produktkod. 30130620 Leverantör mb2 Leverantörsnummer 212B1D1E2N01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4775.00 SEK
    4633.55 SEK / Paket med 1
    Save 141.45 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk ESD-sits - 212 - vinyl - permanent kontakt - normallyft - hjul
  • Antistatisk arbetsstol
  • Gashöjdjustering
  • Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla lägen låsbar
  • Ledande plastdelar
  • Vadderingar i polyuretanharts
  • Klädsel i antistatiskt svart konstläder
  • 5-ekrad bas i pressgjuten polerad aluminium
  • Antistatiska dubbelroterande självbromsande hjul 50mm
Specifikationer
Produkttyp ESD-stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Ergonomi
Certifikat och efterlevnad IEC 61340-5-1
För användning med (applikation) Lab
Lyfttyp Pneumatisk
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 420 till 550 mm
Garanti 5 år för normal användning
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Vinylklädsel
Typ av sittplatser Skrivbordshöjd