Läs mer
mb2 Svängbar antistatisk arbetsstol i polyuretan – asynkron – glider
Produktkod. 13416339
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
13416339 Svart
1 options
Produktkod. 13416339 Leverantör mb2 Leverantörsnummer 245B3C1D2E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6055.00 SEK
    5606.18 SEK / Paket med 1
    Save 448.82 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svängbar antistatisk arbetsstol i polyuretan, asynkron mekanism, hög gaslyft med fotstöd och glidmedel
  • Antistatisk arbetsstol
  • Säte och ryggstöd i flera lager av bok- och poppelträ, helt skummat med svart antistatisk polyuretan
  • Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla positioner låsbar
  • Gashöjdsjustering
  • Antistatiska glidflyg
  • 5-ekras bas i gjutet polerad aluminium
Specifikationer
Produkttyp ESD-ordförande
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Justerbar Sitthöjd, sitslutning, ryggstödshöjd, ryggstödslutning
Tillbaka stil Ergonomi
Höjd (metrisk) sits 540 till 780 mm
Inkluderar Femstjärnig bas, ledande kuddar
Kvantitet 1 st
Sätesmaterial Polyuretanskum
Sitthöjd 560 till 800 mm
Vikt (metrisk) 14.30 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Nej
Fotstöd Ja
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Pall med rygg