Läs mer
Navailles ESD Auto-Adaptive Stol
Produktkod. 17446172
Change view
Justerbar (höjd):
510 till 640 mm
610 till 850 mm
Hjultyp:
Antistatiska hjul
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Justerbar (höjd) Hjultyp
17446172 510 till 640 mm Antistatiska hjul
17456172 610 till 850 mm Hold (Håll)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17446172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7EK 91GBLN 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6684.96 SEK
    6219.00 SEK / Paket med 1
    Save 465.96 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ESD Auto-adaptive Chair uppmuntrar en dynamisk hållning, hjälper till att återbalansera kroppen naturligt och förbättra blodflödet i benen. Sätet är lutat framåt, delat i två delar, baserat på tysta block som bildar en triangel. Lämplighetsintyg för användning i renrum.
  • Krom, 5 grenar, reptålig, förstärkt bas med antistatiska glid eller hjul
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Svankstöd och deformerbar sits i svart KANGO™ polyuretan
  • Sätesfunktioner 2° lutning framåt
  • Församling på silentbloc
  • Speciellt ledande polyuretan ansluts till stolens metalldelar, vilket gör att elektricitet kan urladdas genom kolhjul eller kuddar
  • Intyg om lämplighet för användning i ett renrum genom bestämning av partikelkoncentrationen i luften enligt standarden NF EN ISO 14644-14 (november 2016)
  • Enhet designad för att säkerställa en perfekt sänkning av elektriska laddningar till marken (reaktivitetstest av LCIE)
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar (höjd) 510 till 640 mm
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad ISO 3
För användning med (applikation) Rena rum
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 24.6 lb.
Vikt (metrisk) 11.2 kg
Hjultyp Antistatiska hjul
Bredd (engelska) 23,23 tum.
Bredd (metrisk) 59 cm