Läs mer
Notrax ESD-spolsladd
Produktkod. 17731918
Change view
Produkttyp:
Spolsladd
Produktkod. Produkttyp
17731918 Spolsladd
1 options
Produktkod. 17731918 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 053SCC0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.40 SEK
    134.03 SEK / Paket med 1
    Save 21.37 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning.
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
  • 18 m kabel ansluter armband till gemensam jordpunkt på bordsmattan
  • 1 Meg-motstånd, 10 mm uttag snäpper fast till armbandet och den andra änden är en bananplugg
Specifikationer
Produkttyp Spolsladd
Material Tråd
Längd (engelska) 5.9 ft.
Längd (metrisk) 1.8 m