Läs mer
Notrax ESD gemensam jordningskabel
Beskrivning
- Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
- Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsyta, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
- Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
- För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
- 45 m kabel ansluter handledsband eller bänkmatta till jord
- Säkerställer att alla delar har samma jordpotential
- Lätt att installera, fäst den helt enkelt på en matta, anslut spolkabeln till handledsremmen och anslut terminalen till jord
- Motstånd 1 Meg matta till jord
- Finns med ringterminal eller 10 mm honhylsa
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Jordkabel |
| Material | Tråd |
| Kontakttyper | Ringkontakt |