Läs mer
Notrax ESD gemensam jordningskabel
Produktkod. 17721918
Change view
Kontakttyper:
Honkontakt
Ringkontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper
17721918 Honkontakt
17711918 Ringkontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17721918 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 052SCG0200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.85 SEK
    288.29 SEK / Paket med 1
    Save 44.56 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning.
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsyta, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
  • 45 m kabel ansluter handledsband eller bänkmatta till jord
  • Säkerställer att alla delar har samma jordpotential
  • Lätt att installera, fäst den helt enkelt på en matta, anslut spolkabeln till handledsremmen och anslut terminalen till jord
  • Motstånd 1 Meg matta till jord
  • Finns med ringterminal eller 10 mm honhylsa
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Jordkabel
Material Tråd
Kontakttyper Honkontakt