Läs mer
Notrax ESD jordbindningsplugg
Produktkod. 17751918
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
17751918 Gult
1 options
Produktkod. 17751918 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 054SEB0200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.40 SEK
    225.31 SEK / Paket med 1
    Save 35.09 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning.
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
  • Ansluter jordkablar till jord
  • 1 Meg Resistor, 3 x 10 mm hantappar, tillåter flera sladdanslutningar per kontakt
  • Finns i Continental eller UK version
Specifikationer
Färg Gult
Produkttyp Begränsande plugg
Material Tråd
Kontakttyper UK-kontaktanslutning