Läs mer
Notrax ESD golvjordslina
Produktkod. 17781908
Change view
Kontakttyper:
Honkontakt
Ringkontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper
17781908 Ringkontakt
17791908 Honkontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17781908 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 051SFG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.45 SEK
    207.39 SEK / Paket med 1
    Save 33.06 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 22-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning.
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • 45 m kabel och kontakt som ansluter en matta till jord
  • Lätt att installera, fäst den helt enkelt på en matta och anslut terminalen till jord
  • Den avfasade locket med låg profil förhindrar att sladden oavsiktligt tas bort från mattan
  • Motstånd 1 Meg matta till jord
  • Finns med ringterminal eller 10 mm honhylsa
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Jordkabel
Material Tråd
Längd (engelska) 20 ft.
Längd (metrisk) 4.5 m
Kontakttyper Ringkontakt