Läs mer
Notrax ESD golvjordslina
Beschreibung
- Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
- Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
- Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
- 45 m kabel och kontakt som ansluter en matta till jord
- Lätt att installera, fäst den helt enkelt på en matta och anslut terminalen till jord
- Den avfasade locket med låg profil förhindrar att sladden oavsiktligt tas bort från mattan
- Motstånd 1 Meg matta till jord
- Finns med ringterminal eller 10 mm honhylsa
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Jordkabel |
| Material | Tråd |
| Längd (engelska) | 20 ft. |
| Längd (metrisk) | 4.5 m |
| Kontakttyper | Honkontakt |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?